Learn More
4-Brom-2-fluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10553143
Marke: Thermo Scientific Acros 384460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 85510-82-3
Summenformel C7H5BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 223.47
MDL-Nummer MFCD02094036
InChI-Schlüssel UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC-Name 4-brom-1-(Chlormethyl)-2-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H3(F)Br
Brechungsindex 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Formelmasse 223.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.