Learn More
4-Brom-2-fluorbenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10798532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10798532
Marke: Thermo Scientific Acros 333890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 76283-09-5
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.92
MDL-Nummer MFCD00055467
InChI-Schlüssel XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
IUPAC-Name 4-brom-1-(brommethyl)-2-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >30.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 126.0°C (19.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 g
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt