Learn More
4-Brom-2-fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404414 5 g 5 Gramm
11494404 1 g 1 Gramm
11414414 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404414 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13086.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Bromo-2-Fluorobenzonitril wird als OLED-Zwischenprodukt sowie als pharmazeutisches, elektronisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird bei der Synthese von Heterocyclen und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105942-08-3
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD00143264
InChI-Schlüssel HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
IUPAC-Name 4-Brom-2-fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Siedepunkt 238°C to 239°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4231143
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 99%