Learn More
4-Brom-2-Fluorbenzonitril, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 290490250
Additional Details : CAS : 105942-08-3 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026303
  • 196.00 CHF / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-08-2021
Chemische Identifikatoren
105942-08-3
200.01
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
736029
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
C7H3BrFN
MFCD00143264
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
4-Brom-2-fluorbenzonitril
Spezifikation
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Glasflasche
69°C to 72°C
105942-08-3
100.0
C7H3BrFN
MFCD00143264
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
200.01
200.01
99+%
Authentic
Weiß bis braun
25g
99.0
99% min. (GC)
BrC6H3(F)CN
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-2-fluorbenzonitril
736029
Kristallines Pulver oder Stückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate