Learn More
4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30334167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334167 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6850552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Summenformel C8H7BrFNO
Menge 2.5 g
Synonym Enzalutamide Impurity 62
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMILES CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
IUPAC-Name 4-Brom-2-Fluor-N-methylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 232.05
Formelmasse 230.9695