Learn More
4-Brom-2-Ethylbenzol-1-Sulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621893 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10395152 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00690DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-24-7
Summenformel C8H8BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 283.564
MDL-Nummer MFCD00204178
InChI-Schlüssel UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
IUPAC-Name 4-Brom-2-Ethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 283.57
Reinheit (%) 95%