Learn More
4-Brom-2-ethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363336 5 g 5 Gramm
11373336 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12725.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 45762-41-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45762-41-2
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD00041434
InChI-Schlüssel LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-ethyl, 2-ethyl-4-bromoaniline, acmc-20amnq, pubchem23174, 4-bromo-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylbenzenamine, 4-bromo-2-ethylphenylamine, 4-bromanyl-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylaniline
PubChem CID 2801283
IUPAC-Name 4-Brom-2-ethylanilin
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-ethylaniline
Dichte 1.412
Siedepunkt 110°C to 112°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.602
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2802710
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 97%