Learn More
4-Brom-2-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497367 1 g 1 Gramm
15407377 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34424.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62150-45-2 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62150-45-2
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.008
MDL-Nummer MFCD04065805
InChI-Schlüssel CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693283
IUPAC-Name 4-Brompyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%