Learn More
4-Brom-2-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475966 25 g 25 Gramm
11485966 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22293.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89794-02-5 | Molecular Formula: C7H6BrCl | Molecular Weight: 205.479 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89794-02-5
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.479
MDL-Nummer MFCD00060651
InChI-Schlüssel LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlor-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorotoluene
Dichte 1.538
Menge 25 g
Brechungsindex 1.5735
Beilstein 3234853
Siedepunkt 212°C
Formelmasse 205.48
Reinheit (%) 98%