Learn More
4-Brom-2-chlorphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-56-5 |
| Summenformel | C6 H4 Br Cl O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-Chlorphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.45 |
| Formelmasse | 205.9134 |