Learn More
4-Brom-2-Chlorbenzonitril, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342886 5 g 5 Gramm
11332886 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10602.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 154607-01-9 | C7H3BrClN | 216.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154607-01-9
Summenformel C7H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 216.46
MDL-Nummer MFCD00040883
InChI-Schlüssel AYQBMZNSJPVADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem12801, intermediates-zcf02177, acmc-209db5, ksc497g8d
PubChem CID 7010420
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlorbenzonitril
SMILES ClC1=C(C=CC(Br)=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Siedepunkt 142°C to 143°C (10 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3240885
Formelmasse 216.47
Reinheit (%) 96%