Learn More
4-Brom-2-Chlorbenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15442152
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
59748-90-2
C7H4BrClO2
235.47
JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
108829
4-Brom-2-chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
59748-90-2
C7H4BrClO2
235.47
JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
108829
4-Brom-2-chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.