Learn More
4-Brom-2-chloranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463458 10 g 10 Gramm
11473458 50 g -
11483458 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17859.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38762-41-3
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD00007660
InChI-Schlüssel INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chloranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloroaniline
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 10 g
Beilstein 3117740
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) ≥98%