Learn More
4-Brom-2-Chlor-6-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303256 5 g 5 Gramm
11313256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12590.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30273-42-8
Summenformel C7H7BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 220.49
MDL-Nummer MFCD00041432
InChI-Schlüssel DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
PubChem CID 2769626
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlor-6-methylanilin
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2717133
Formelmasse 220.5
Reinheit (%) 98%