Learn More
4-Brom-2-Chlor-1-Fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488647
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488647 100 g 100 Gramm
11468647 5 g -
11478647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19782.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60811-21-4
Summenformel C6H3BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 209.44
MDL-Nummer MFCD00051794
InChI-Schlüssel CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
PubChem CID 3543065
IUPAC-Name 4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzol
SMILES FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Dichte 1.727
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.554
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2206652
Formelmasse 209.45
Reinheit (%) ≥98%