Learn More
4-Brom-2,6-Difluorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der von Lewis geförderten Synthese von unsymmetrischen und hochfunktionalisierten Carbazolen und Dibenzofuranen aus Biaryltriazenen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
Wird in der von Lewis geförderten Synthese von unsymmetrischen und hochfunktionalisierten Carbazolen und Dibenzofuranen aus Biaryltriazenen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride |
Farbe | Farblos |
Menge | 1 g |
Beilstein | 13252396 |
Synonym | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 260.99 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Flüssig |