Learn More
4-Brom-2,6-Difluorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055736
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
156243-64-0
C7H2BrF5
260.989
MFCD01631616
QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
23450919
5-Brom-1,3-difluor-2-(trifluormethyl)benzol
C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
156243-64-0
C7H2BrF5
260.989
MFCD01631616
QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
23450919
5-Brom-1,3-difluor-2-(trifluormethyl)benzol
C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der von Lewis geförderten Synthese von unsymmetrischen und hochfunktionalisierten Carbazolen und Dibenzofuranen aus Biaryltriazenen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Farbe Farblos
Menge 250 mg
Beilstein 13252396
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 260.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig