Learn More
4-Brom-2,6-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349895 5 g 5 Gramm
11339895 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19879.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 351003-54-8 | C6H2BrCl3O2S | 324.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-54-8
Summenformel C6H2BrCl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 324.39
MDL-Nummer MFCD03094651
InChI-Schlüssel CKJIKXAPXLPSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem11744, acmc-1adw5, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzensulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-bromanyl-2,6-bis chloranyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737466
IUPAC-Name 4-Brom-2,6-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 42°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 324.41
Reinheit (%) 95%