Learn More
4-Brom-2,6-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482677 25 g 25 Gramm
11472677 5 g 5 Gramm
11492677 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14884.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 697-88-1 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-88-1
Summenformel C6H4BrCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 240.909
MDL-Nummer MFCD00025162
InChI-Schlüssel NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl amine, 4-bromo-2,6-dichlorophenylamine, 4-bromo-2,6-dichloro-benzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-brom-2,6-dichloranilin, pubchem3606, acmc-1ay6t, ksc495a6h, 4-bromo-2,6-dichloro aniline
PubChem CID 69680
IUPAC-Name 4-Brom-2,6-dichloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 25 g
Beilstein 2089687
Formelmasse 240.92
Reinheit (%) 98%