Learn More
4-Brom-2,5-difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455917 10 g 10 Gramm
11445917 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24457.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112279-60-4
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.006
MDL-Nummer MFCD01861125
InChI-Schlüssel XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoro-phenylamine, 4-bromo-2,5-difluoro-aniline, 4-bromo-2,5-difluorophenylamine, pubchem2928, acmc-1bvn4, ksc494m7l, 4-bromo-2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,5-difluoroaniline, benzenamine, 4-bromo-2,5-difluoro
PubChem CID 2773285
IUPAC-Name 4-Brom-2,5-difluoranilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Schmelzpunkt 74°C to 75°C
Menge 10 g
Beilstein 4741102
Formelmasse 208.01
Reinheit (%) 98%