Learn More
4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10480554 25 g 25 Gramm
10405892 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480554 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD09555EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 166964-36-9
Summenformel C4BrCl3O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 330.416
MDL-Nummer MFCD00051664
InChI-Schlüssel NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC-Name 4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 330.44
Reinheit (%) 97%