Learn More
4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701546
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
166964-36-9
C4BrCl3O2S2
330.416
MFCD00051664
NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
519295
4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid
C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
166964-36-9
C4BrCl3O2S2
330.416
MFCD00051664
NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
519295
4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid
C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 330.44
Reinheit (%) 97%