Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2,5-Dichlorthiophen-3-Sulfonylchlorid, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 67°C to 71°C |
| Siedepunkt | 119°C to 121°C (1 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 330.44 |
| Reinheit (%) | 97% |