Learn More
4-Brom-2,5-dichlorphenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326945 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326945 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10726800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,5-dichlorophenol
CAS 1940-42-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Bromo-2,5-dichlorophenol
Versandbedingung +20°C
Summenformel C6H3BrCl2O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol
SMILES Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 241.9
Menge 100 mg