Learn More
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10615711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10615711 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10615711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 293780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene
Namenshinweis 99%
CAS 17823-46-0
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7BrF7
Brechungsindex 1.4275 to 1.4295 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00075240
Menge 5 g
Synonym 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
InChI-Schlüssel DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 296.97
PubChem CID 626637
Formelmasse 296.96
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid