Learn More
4-Brom-2,2-diphenylbutyronitril, TRC
Artikelnummer. 30340304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340304 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68420510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Summenformel C16H14BrN
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
InChI-Formel InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
SMILES BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-brom-2,2-diphenylbutannitril
Molekulargewicht (g/mol) 300.19