Learn More
4'-Brom-2,2,2-Trifluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496467 5 g 5 Gramm
15486467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33627.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16184-89-7 | C8H4BrF3O | 253.018 g/mol
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Brom-2,2,2-trifluoroacetophenon kann zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Bithiazol-Derivaten verwendet werden. Wird auch als Reagenz zur Synthese von MK-5046 verwendet, einem selektiven Bombesin-Rezeptor-Subtyp-3-Agonisten zur Behandlung von Adipositas.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16184-89-7
Summenformel C8H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 253.018
MDL-Nummer MFCD00191862
InChI-Schlüssel IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
PubChem CID 603866
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-2,2,2-Trifluorethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 95°C (4 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 253.02
Reinheit (%) 97%