Learn More
4-Bromo-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11496620
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27653.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99067-15-9
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
MDL-Nummer MFCD03094026
InChI-Schlüssel WAHULEHSSFNFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 4-bromo-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1h-pyrazole-3-yl-4-bromophenol, 4-bromo-2-2h-pyrazol-3-yl phenol
PubChem CID 6744501
IUPAC-Name 4-Brom-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Schmelzpunkt 159°C to 160°C
Menge 25 g
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 98%