Learn More
4-Brom-1H-pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30342124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342124 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68711050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Summenformel C3H3BrN2
Menge 50 g
Synonym 4-Bromopyrazole, NSC 522023
InChI-Formel InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Brc1cn[nH]c1
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
Formelmasse 145.948