Learn More
4-Brom-1H-Pyrazol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421979 25 g 25 Gramm
15431979 500 g 500 Gramm
15441979 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64673.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brompyrazol kann bei der Vorbereitung von 4-brom-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazol eingesetzt werden. Es kann als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 1,4′-Bipyrazolen verwendet werden. Verwendung auch bei der Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen, einschließlich Inhibitoren. Es ist als einer der 4-substituierten Pyrazole in der Lage, als Inhibitor der Leber-Alkohol-Dehydrogenase zu agieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2075-45-8
Summenformel C3H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.98
MDL-Nummer MFCD00075602
InChI-Schlüssel WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
PubChem CID 16375
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Pyrazol
SMILES BrC1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 93°C to 96°C (literature)
Siedepunkt 250°C to 260°C (literature)
Menge 25 g
Beilstein 106510
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest