Learn More
4-Brom-1 H-Indol-3 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10136992
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10136992 1 g 1 Gramm
10142804 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10136992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07344DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 98600-34-1
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
InChI-Schlüssel IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 97%