Learn More
4-Brom-1-Methyl-1 H-Pyrazol-5-Carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701511
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
473528-88-0
C5H5BrN2O
189.012
MFCD03074341
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
2794634
4-Brom-2-methylpyrazol-3-carbaldehyd
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
473528-88-0
C5H5BrN2O
189.012
MFCD03074341
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
2794634
4-Brom-2-methylpyrazol-3-carbaldehyd
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%