Learn More
4-Brom-1-butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30348418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348418 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348418 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB681965100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Summenformel C6H11BrO2
Menge 100 g
Synonym 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCCCBr
IUPAC-Name 4-Brombutylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 195.05
Formelmasse 193.9942