Learn More
4-Brom-1-buten, TRC
Artikelnummer. 30333637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333637 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68184510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butene
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
SMILES BrCCC=C
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 135
Formelmasse 133.9731