Learn More
4-Brom-1-Buten, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10543351 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10523351 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10533351 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173550500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135
MDL-Nummer MFCD00000258
InChI-Schlüssel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
SMILES C=CCCBr
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 100.0°C
Flammpunkt 1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.4595 to 1.4635
Menge 50 mL
Beilstein 01, I, 84
Relative Dichte 1.33
Formelmasse 135
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-1-butene
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.