Learn More
4-Brom-1-Buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454423
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454423
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10977.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-1-buten wird bei der Herstellung von 4-(3-butenyloxy)Benzoesäure und largazol verwendet. Es wird auch in der Doppelalkylierung von Lactamen verwendet, gefolgt von der Grubbs-Ring-Schließ-Metathese, um Gymnodimin zu erhalten. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Dienehydraziden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Äther und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
MDL-Nummer MFCD00000258
InChI-Schlüssel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butene
Dichte 1.33
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt 1°C (34°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098377
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES C=CCCBr
Molekulargewicht (g/mol) 135.004
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%