Learn More
4-Brom-1-butanol (enthält unterschiedliche Mengen an THF), TRC
Artikelnummer. 30329455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6810805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butanol
CAS 33036-62-3
Summenformel C4H9BrO
Menge 5 g
Synonym 4-Bromobutan-1-ol, 4-bromobutanol, 4-Bromo-butan-1-ol, 1-Bromo-4-hydroxybutane, Tetramethylene bromohydrin, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
SMILES BrCCCCO
IUPAC-Name 4-Brombutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 153.02
Formelmasse 151.9837