Learn More
4-Brom-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701352
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
6698-13-1
C7H5BrO2
201.019
MFCD02681890
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
2776189
4-Brom-1,3-Benzodioxol
C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
6698-13-1
C7H5BrO2
201.019
MFCD02681890
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
2776189
4-Brom-1,3-Benzodioxol
C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 97%