Learn More
4-Brom-1,2-dichlorbenzen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474073 100 g 100 Gramm
11454073 5 g 5 Gramm
11464073 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10314.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-59-2
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD00040849
InChI-Schlüssel CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Dichte 1.781
Siedepunkt 140°C to 142°C (30 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Menge 100 g
Beilstein 1635735
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) ≥98%