Learn More
(+/-)-4-Boc-Piperazin-2-Carbonsäure-Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029894
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
128019-59-0
C10H18N2O4
230.26
MFCD01076218
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYNA-N
4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-piperazine-2-carboxylic acid, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylicacid, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 4-boc piperazine-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxylcarbonyl-piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-2-piperazinecarboxylic acid
5175855
4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-2-carbonsäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
128019-59-0
C10H18N2O4
230.26
MFCD01076218
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYNA-N
4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-piperazine-2-carboxylic acid, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylicacid, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 4-boc piperazine-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxylcarbonyl-piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-2-piperazinecarboxylic acid
5175855
4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-2-carbonsäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Als aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, besitzen unterschiedliche biologische Aktivitäten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid hydrate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%