Learn More
4-(Boc-Aminomethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499977 250 mg 250 Milligramm
15489977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53225.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 489446-42-6 | C12H18BNO4 | 251.09 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid is a boc protected phenyl boronic acid used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Boc-aminomethyl)benzolboronsäure ist eine boc-geschützte Phenylboronsäure, die für die Proteomikforschung verwendet wird.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 489446-42-6
Summenformel C12H18BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.09
MDL-Nummer MFCD04115637
InChI-Schlüssel MUBGEKQUCSEECZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 4-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 4-boc-aminomethyl benzeneboronic acid, 4-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3863163
IUPAC-Name [4-[[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]boronsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 250 mg
Formelmasse 251.09
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.