Learn More
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498026 1 g 1 Gramm
15408036 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62948.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1351501-44-4 | Molecular Formula: C18H27BFNO4 | Molecular Weight: 351.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(Boc-aminomethyl)-3-Fluorobenzenboronsäure, die in der Regel für die Synthese organischer Verbindungen verwendet wird.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1351501-44-4
Summenformel C18H27BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 351.225
InChI-Schlüssel SAUVAJYHMCIQNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 66980292
IUPAC-Name tert-butyl N-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CNC(=O)OC(C)(C)C)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 351.22
Reinheit (%) 96%