Learn More
Alfa Aesar™ 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carbonsäure, 95 %
Artikelnummer. 15448407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448407 5 g 5 Gramm
15438407 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448407 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H51918.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 927801-51-2
Summenformel C18H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 313.353
MDL-Nummer MFCD09055096
InChI-Schlüssel ZBRGFWLFMFHGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl benzoic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4 boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-3-carboxybiphenyl, 4'-tert-butoxycarbonyl amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 53218487
IUPAC-Name 3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 313.35
Reinheit (%) 95%