Learn More
4-(Boc-amino)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470588
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470588 250 mg 250 Milligramm
15450588 1 g 1 Gramm
15460588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54272.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143090-18-0
Summenformel C12H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.256
MDL-Nummer MFCD08703141
InChI-Schlüssel CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-cyanophenylcarbamate, tert-butyl 4-cyanophenyl carbamate, 4-boc-amino benzonitrile, tert-butyl n-4-cyanophenyl carbamate, carbamic acid,n-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c548, n-boc-4-aminobenzonitrile, tert-butyl 4-cyanophenyl-carbamate, 4-cyano-tert-butyloxycarbonylaniline
PubChem CID 10130644
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-cyanophenyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)benzonitrile
Menge 250 mg
Beilstein 6326835
Formelmasse 218.26
Reinheit (%) 97%