Learn More
4-(BOC-amino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10442044 5 g Glasflasche 5 Gramm
10794745 1 g Glasflasche 1 Gramm
10326454 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442044 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426180050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66493-39-8
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
MDL-Nummer MFCD00037428
InChI-Schlüssel ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC-Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(BOC-amino)benzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 181°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(BOC-amino)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.