Learn More
4-(Boc-Amino)-3-Iodpyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483827 250 mg 250 Milligramm
11462130 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28751.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211029-67-3
Summenformel C10H13IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 320.13
MDL-Nummer MFCD04973409
InChI-Schlüssel FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 4-boc-amino-3-iodopyridine, tert-butyl 3-iodopyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 3-iodopyridin-4-yl carbamate, tert-butyl-3-iodo-4-pyridinyl carbamate, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamicacidtert-butylester, 3-iodopyridin-4-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-iodopyridin-4-yl carbamate, pubchem14123
PubChem CID 10903275
IUPAC-Name Tert-butyl N-(3-iodopyridin-4-yl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 320.13
Reinheit (%) 96%