Learn More
4-(Boc-amino)-2-chlorpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464470 5 g 5 Gramm
11454470 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464470 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50067.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 234108-73-7
Summenformel C10H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.676
MDL-Nummer MFCD02179232
InChI-Schlüssel SJCKHLJWAXGPGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino-2-chloropyridine, tert-butyl 2-chloropyridine-4-carbamate, tert-butyl n-2-chloropyridin-4-yl carbamate, tert-butyl 2-chloropyridin-4-yl carbamate, 2-chloro-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-chloropyridin-4-ylcarbamate, carbamic acid, 2-chloro-4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem19627, tert-butyl-2-chloropyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 2-chloropyrid-4-yl carbamate
PubChem CID 21858447
IUPAC-Name Tert-Butyl (2-Chlorpyridin-4-yl)Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=NC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-2-chloropyridine
Menge 5 g
Formelmasse 228.68
Reinheit (%) 95%