Learn More
4-(BOC-Amino)-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228403
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
75178-87-9
C9H19NO3
189.26
MFCD01861334
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
545141
tert-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
75178-87-9
C9H19NO3
189.26
MFCD01861334
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
545141
tert-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-Amino)-1-butanol
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 189.25
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.0200g/mL
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.02
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Boc-amino)-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.