Learn More
Alfa Aesar™ 4-Boc-1-(6-brom-2-pyridyl)-piperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55209.03
Additional Details : CAS : 331767-56-7 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441378
  • 41.79 CHF / 1 Gramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
331767-56-7
342.237
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
16059046
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
C14H20BrN3O2
MFCD07369773
4-boc-1-6-bromo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, t-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-n-boc-piperazin-1-yl-6-bromopyridine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ctvy, 4-boc-1-6-bromo-pyridin-2-yl piperazine, tert-butyl 4-6'-bromopyrid-2'-yl piperazine-1-carboxylate, tert.butyl 4-6-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate
Tert-Butyl 4-(6-Brompyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
Spezifikation
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
94°C to 98°C
331767-56-7
MFCD07369773
4-boc-1-6-bromo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, t-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-n-boc-piperazin-1-yl-6-bromopyridine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ctvy, 4-boc-1-6-bromo-pyridin-2-yl piperazine, tert-butyl 4-6'-bromopyrid-2'-yl piperazine-1-carboxylate, tert.butyl 4-6-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
342.237
342.23
97%
Weiß bis gelb
1g
C14H20BrN3O2
UN2811
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 4-(6-Brompyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
16059046
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation