Learn More
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyll)piperazin wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyll)piperazin wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine |
Schmelzpunkt | 83°C to 87°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 342.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |